Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200007408 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
M056-230V
M115-230V
M260-400V
M720-400V
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
17837398 M056-230V Pezzo
17817398 M115-230V Pezzo
17827398 M260-400V Pezzo
17807398 M720-400V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17837398 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100371
Avantgarde.Line drying and heating oven with forced convection and advanced program functions.
  • Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
  • Reinforced fan with adjustable speed
  • Electromechanical control of the exhaust air flap
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
  • Failsafe function
  • Computer interface: Ethernet
Specifica
Tipo di unità di controllo MB2
Tipo di convezione Forced
Capacità (sistema metrico) 60 L
Temperatura (sistema metrico) 300°C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display Touchscreen
Include 2 Chrome-plated Racks
Carico ripiano max 70 kg
Modello M056-230V
N. di ripiani 2 (Standard)/4 (Max.)
Controllo della temperatura Digital
Uniformità termica 1.4 K
Temporizzatore Yes
Dimensioni interne (L x P x A) 335 x 400 x 440 mm
Dimensioni (L x P x A) 596 x 560 x 622 mm
Peso (sistema metrico) 43 kg
Requisiti elettrici 50/60 Hz, 230 V
Tensione 230 V
Tecnologia a convezione APT.line™ Technology
N. di sportelli 1