Learn More
Avermectin B1, MedChemExpress
Descrizione
Avermectin B1 (Abamectin) is a mixture of two similar segments of avermectin. Avermectin B1 is an orally anti-infection agent, which can be used in the research of parasitic worms, insect pests, agriculture and animal husbandry. Avermectin B1 can also induce the production of ROS and induces cytotoxicity, apoptosis and autophagy.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Avermectin B1 |
| CAS | 71751-41-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C95H142O28 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Abamectin Avermectin B1a-Avermectin B1b mixt. |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 247 mg/mL (142.60 mM) |
| SMILES | C[C@@H](CC)[C@]1([H])[C@@H](C)C=C[C@@]2(O[C@@]3([H])C[C@]([H])(OC([C@@]4([H])[C@@](/C(CO5)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]6([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C7)[C@H](C)O6)/C(C)=C/C3)(O)[C@@]5([H])[C@H](O)C(C)=C4)=O)C2)O1.C[C@H]8C=C[C@@]9(O[C@@]%10([H])C[C@]([H])(OC([C@@]%11([H])[C@@](/C(CO%12)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]%13([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]%14([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C%14)[C@H](C)O%13)/C(C)=C/C%10)(O)[C@@]%12([H])[C@H](O)C(C)=C%11)=O)C9)O[C@@H]8C(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 1732.13 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?