missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avicel™ PH-101 ∼50 m particle size, MilliporeSigma™ Supelco™

Codice prodotto. 17828724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17828724 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17828724 Fornitore Supelco N. del fornitore 113651KG
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

CAS 9004-34-6
Linea di prodotti Avicel
Numero MDL MFCD00081512
Sinonimo Cellulose; Cellulose microcrystalline; Cellulose powder; Cotton linters
Tipo Standard
Quantità 1 kg

Avicel is a registered trademark of FMC Corp.

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.