missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifica
Specifica
| Antigene | Avidin D |
| Quantità | 100 Units |
| Content And Storage | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Product Line | Novus |
| Da utilizzare con (applicazione) | To avoid adsorption or denaturing of the enzyme conjugate, dilutions may be made in 20 mM HEPES, 0.5 M NaCl, pH 7.5, containing 0.1 mg/mL IHC- grade BSA. DO NOT USE FRACTION V GRADE BSA. One unit equals 1.0 micromole of p-nitrophenol liberated from p-nitrophenylphosphate per minute at 37C (pH 9.5). Recommended concentration for use is 0.2 units/mL. Storage of dilute solutions of the enzyme conjugate is not recommended. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?