Learn More
Carbolite™ AX Drying Oven
Descripción
- 250°C maximum operating temperature
- 30, or 60L chamber volumes
- Equipped with the R38 digital PID temperature controller
- Fan convection for rapid heating and excellent uniformity
- Chemically resistant stainless steel liner
- Two adjustable nickel-chrome plated wire shelves
- Lever latch door and airtight silicone seal
- Compliant with safety standard BS EN 61010-2-010:2003
- Options available (specify at time of order)
- Over-temperature protection (recommended to protect valuable contents and for unattended operation)
- Digital countdown timer to switch oven off
- Additional sets of shelves and runners
- Lockable door
- Low voltage options for use below 220 V
- Routine spares kit
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | BS EN 61010-2-010:2003 |
| Capacità (sistema metrico) | 28 L |
| Temperatura (sistema metrico) | Ambient +30° to 250°C |
| Tipo | Drying Oven |
| Display | Digital |
| Isolamento | Low thermal mass insulation |
| Materiale | Acciaio inox |
| Carico ripiano max | 10 kg/shelf |
| Modello | AX30 |
| N. di ripiani | 2 (Fitted), 4 (Accepted) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?