Learn More
Thermo Scientific Chemicals Axitinib
Codice prodotto. 16554394 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16554394 250 mg 250mg
16544394 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16554394 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463802500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 319460-85-0 | C22H18N4OS | 386.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 319460-85-0
Formula molecolare C22H18N4OS
Molecular Weight (g/mol) 386.47
InChI Key RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
IUPAC Name N-methyl-2-({3-[(1E)-2-(pyridin-2-yl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl}sulfanyl)benzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1SC1=CC=C2C(NN=C2\C=C\C2=CC=CC=N2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Axitinib
Punto di fusione 226.0°C to 228.0°C
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, dimethylsulfoxide
Peso formulazione 386.47
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Axitinib
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-({ 3-[(E)-2-pyridin-2-ylvinyl]-1H-indazol-6-yl} thio)benzamide