Learn More
Axitinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469666
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16469666 50 mg 50mg
16460916 200 mg 200mg
16454406 100 mg 100mg
16441526 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16469666 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10065
MedChemExpress Axitinib is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.1, 0.2, 0.1-0.3, 1.6 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 and PDGFRβ, respectively.
Axitinib is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.1, 0.2, 0.1-0.3, 1.6 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 and PDGFRβ, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Axitinib
Forma fisica Solid
CAS 319460-85-0
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H18N4OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo AG-013736
Informazioni di solubilità DMSO : 20.83 mg/mL (53.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(SC2=CC3=C(C(/C=C/C4=CC=CC=N4)=NN3)C=C2)C=CC=C1)NC
Molecular Weight (g/mol) 386.47
Peso formulazione 386.47
Percent Purity 98.21%
Grado Research
Research purposes only