missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axitinib, Mikromol
Descrizione
Axitinib, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Axitinib |
| CAS | 319460-85-0 |
| Nomi componenti o analita | Axitinib |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H18 N4 O S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+ |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| IUPAC Name | N-methyl-2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?