missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Axitinib
Descrizione
Axitinib is a potent inhibitor of VEGFR-2, -3, and -1 (IC50 values are 0.2, 0.1-0.3, and 1.2 nM respectively). Axitinib exhibits minimal activity against a panel of ∼100 protein kinases. Axitinib inhibits angiogenesis and vascular permeability. Also a high affinity BCR-ABL1 (T315I) inhibitor (Ki = 149 pM for autophosphorylated ABL1 (T315I)). Axitinib blocks proliferation of Ba/F3 cells expressing BCR-ABL1 (T315I). Axitinib (10 mg/kg) decreases T-cell exhaustion and tumor and T-cell hypoxia and improves survival in mice in vivo. Orally available.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Axitinib |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 386.47 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 386.473 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?