Learn More
Abnova™ AXL/CEN19q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell), Fluorescent In Situ Hybridization (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)
Include DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL
Product Type AXL/CEN19q FISH Probe
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16023145
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FG0088.200UL
200 μL
2430.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16013145
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FG0088.100UL
100 μL
1475.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
  • Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
  • Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
  • Identify gene amplification, loss, and translocation
  • High signal to noise ratio
  • Low cross reactivity
Specifica
Specifica
Store at 4°C in the dark.
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell), Fluorescent In Situ Hybridization (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections)
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL
AXL/CEN19q FISH Probe