Learn More
Axygen™ 0.5 mL Conical Screw Cap Tubes: Presterilized
Features chemical resistant O-ring
238.00€ - 1787.48€
Specifica
RCF max 20,000 x g
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11330345
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
SCT-050-A-S
Assorted
253.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11370345
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
SCT-050-C-S
Clear
238.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12769488
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
SCT-050-A-S
Assorted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping of restriction enzymes and other reagents.
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order items for assorted tubes
  • Available in range of colors for easy sample identification
Specifica
Specifica
20,000 x g
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
Screw Cap
RNase, DNase, pyrogen-free
0.5 mL
Non-looped
Sterile
Conical