Learn More
Axygen™ 1.5 mL Conical Screw Cap Tubes
Codice prodotto. 11370375 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Assorted
Blue
Brown
Clear
Gray
Pink
Red
Violet
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Colore chiusura Dimensione della confezione
11370375 Non-sterile Clear pezzi 500
11360375 Non-sterile Brown pezzi 500
11330375 Non-sterile Assorted pezzi 500
11340375 Sterile Assorted pezzi 500
11350375 Non-sterile Blue pezzi 500
12176830 Non-sterile Clear pezzi 4000
11380375 Sterile Clear pezzi 500
11300385 Non-sterile Gray pezzi 500
11320385 Non-sterile Pink pezzi 500
11330385 Non-sterile Red pezzi 500
11384165 Non-sterile Violet pezzi 500
11394165 Non-sterile White pezzi 500
11304175 Non-sterile Yellow pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11370375 Fornitore Axygen™ N. del fornitore SCT150C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    108.93€ / pezzi 500
    Risparmia 54.07€
    33% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
With chemical-resistant O-ring
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore chiusura Clear
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Formato Non-looped
Include O-ring
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Screw Cap
Forma del fondo Conical
RCF max 20,000 x g
Product Type Microcentrifuge Tube