Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are certified to be RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- Non-pyrogenic
- Microvolume
- Non-filtered
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 10 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Microvolume, lunghezza estesa, Microvolume |
| Imballaggio | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
| Vedi altri risultati |