Learn More
Axygen™ 10-well Comb, for 7 cm Gel Box
Codice prodotto. 15503167 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) unitSize
15503167 1 mm 1 unità
15513167 1.5 mm 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15503167 Fornitore Axygen™ N. del fornitore HGB7101
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessory for use with 7cm horizontal gel box
  • Combs: 1 x 10 Well, 1mm thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gel Box, 7 cm
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 1 mm