Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase-free |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 80 Pack |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Flat Cap |
| Formato | Strip |
| Vedi altri risultati |