Learn More
Axygen™ 20 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12796759 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Filtrato unitSize
12796759 Sterile Con filtro pezzi 4800
10724362 Non sterile Non-filtered pezzi 4800
12595557 Non sterile Non-filtered pezzi 960
12535577 Sterile Con filtro pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12796759 Fornitore Axygen™ N. del fornitore VTF20RS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
  • Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Available in nonsterile or sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 20 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Certificazione/Conformità ANSI
Dichiarazioni di pulizia DNase, Rnase Free
Da utilizzare con (applicazione) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Features w/out Bottom Label
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Imballaggio SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Materiale Polyethylene