Learn More
Axygen™ 20 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4904161 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 10724362
Marca: Axygen™ VT20R
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
  • Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Available in nonsterile or sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 20 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Certificazione/Conformità ANSI
Dichiarazioni di pulizia DNase, Rnase Free
Da utilizzare con (applicazione) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Features w/out Bottom Label
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Imballaggio SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Materiale Polipropilene