Learn More
Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Beveled
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
Marca:  Axygen™ T-200-C-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.27800kg
Codice prodotto. 12687215
  • 64.25€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
  • La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
  • Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
  • Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
  • I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
  • L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Specifica
Specifica
Da 1 a 200 μl
Trasparente
DNase, RNase, and Pyrogen free
Smussato, Universal
Yes
Hinged Rack
Ampia varietà di pipettatori singoli e multicanale
Polipropilene