Learn More
Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Beveled
Codice prodotto. 12126880 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sì
Colore:
Giallo
Trasparente
Formato:
BUlk
In rack
Rack con coperchio incernierato
Rack, 5 x 96
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 20000
pezzi 4800
pezzi 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Colore Formato Dimensione della confezione
12126880 Non sterile Giallo BUlk pezzi 1000
11376144 Non sterile Trasparente BUlk pezzi 1000
12591288 Non sterile Trasparente Rack, 5 x 96 pezzi 4800
12669595 Non sterile Trasparente Rack con coperchio incernierato pezzi 960
12687215 Sì Trasparente Rack con coperchio incernierato pezzi 960
12083859 Sì Trasparente Rack con coperchio incernierato pezzi 4800
12521298 Sterile Giallo In rack pezzi 4800
12783109 Sterile Giallo In rack pezzi 4800
12677385 Sterile Giallo In rack pezzi 960
12571358 Non sterile Giallo BUlk pezzi 20000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Product Code. 12126880 Supplier Axygen™ Supplier No. T200Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.15€
    20.15€ / pezzi 1000
    Risparmia 9.00€
    30% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
  • La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
  • La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
  • Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
  • Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
  • I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
  • L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Order Info
Disponibili nei formati in stock, in rack o rack impilato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (sistema metrico) Da 1 a 200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Giallo
Autoclavabile Sì
Modello T-200-Y
Certificazione/Conformità Apirogene, esenti da DNasi, RNasi
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and Pyrogen free
Formato BUlk
Stile punta Smussato, Universal
Quantità 1000/Pk., 20 Pk./Cs.
Product Type Pipette Tips
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene