Learn More
Axygen™ 24- and 32-Well PCR Microplates, Clear, Nonsterile
Designed to fit a wide variety of thermal cyclers
Marca:  Axygen™ PCR-24-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Codice prodotto. 12789408
  • 94.75€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Volume to brim of well: 350 μL, working volume: 300 μL, volume with AxyMat: 240 μL
Specifica
Specifica
RNase, DNase-free
Without Lid
Clear
Polypropylene
Non-sterile
PCR
10/Pk.
Standard
4 x 6
PCR Microplate, without Lid
24
Round
50/Cs.