Learn More
Axygen™ 250 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
62.84€ - 458.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 250 μL |
---|---|
Filtrato | Non-Filtered |
Colore | Clear |
Certificazione/Conformità | ANSI |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, Rnase Free |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Features | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Features | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10313370
|
Axygen™
VT-250-R |
Non-sterile | Non-pyrogenic |
372.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10221480
|
Axygen™
VT-250-R-S |
Sterile | Non-pyrogenic |
458.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12716659
|
Axygen™
VT-250-R-LAB |
Non-sterile | Non-pyrogenic, With bottom label |
409.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12535567
|
Axygen™
VT-250-L-R |
Non-sterile | Maxymum Recovery™, non-pyrogenic |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12585567
|
Axygen™
VT-250-R-S |
Sterile | Non-pyrogenic |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12555567
|
Axygen™
VT-250-R |
Non-sterile | Non-pyrogenic |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12786649
|
Axygen™
VT-250-L-R |
Non-sterile | Maxymum Recovery™, non-pyrogenic |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12565567
|
Axygen™
VT-250-R-LAB |
Non-sterile | Non-pyrogenic, With bottom label |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12575567
|
Axygen™
VT-250-R-LAB-S |
Sterile | Non-pyrogenic, With bottom label |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
- Clear polypropylene
- Maxymum Recovery™ improves accuracy and precision while reducing sample loss
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Nonpyrogenic
- Available in nonsterile or sterile
Specifica
250 μL | |
Clear | |
DNase, Rnase Free | |
Automation, Round | |
Polypropylene |
Non-Filtered | |
ANSI | |
Rack | |
Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT |