Learn More
Axygen™ 5-well Comb, for 7 cm Gel Box
Codice prodotto. 15573167 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) unitSize
15573167 1.5 mm 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15573167 Fornitore Axygen™ N. del fornitore HGB7515
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory for use with 7cm horizontal gel box
  • Combs: 1 x 5 Well, 1.5mm thickness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gel Box, 7 cm
Tipo 5-well Comb
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Spessore (sistema metrico) denti 1.5 mm