Learn More
Axygen™ 50μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 384 Tip Format
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12716769 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12716769 50 μL pezzi 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12716769 Fornitore Axygen™ N. del fornitore VTF38450ULRS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6095.00€
    5067.00€ / pezzi 19200
    Risparmia 1028.00€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 20 μL to 250 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: 96LT, 8LT
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Certificazione/Conformità ANSI
Dichiarazioni di pulizia DNase, Rnase Free
Da utilizzare con (applicazione) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Imballaggio SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Materiale Polyethylene