Learn More
Axygen™ Provette da microcentrifuga Axygen™ da 5 ml Snaplock
Codice prodotto. 15227179 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Trasparente
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Dimensione della confezione
15227179 Trasparente Non sterile pezzi 250
15247179 Amber Non-sterile pezzi 250
15237179 Trasparente Sterile pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15227179 Fornitore Axygen™ N. del fornitore MCT500C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.40€
    78.46€ / pezzi 250
    Risparmia 0.94€
    1% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Per l'uso con campioni di volume ridotto
  • Per rotori da centrifuga standard da 15 ml
  • Resiste a velocità massime di 14,000 RCF
  • In omopolimero
  • Riduce al minimo i rischi di contaminazione
  • Puntali per pipetta con facile accesso al campione
  • Tappo smerigliato
  • Il tappo con blocco a pressione si apre facilmente pur fornendo una buona tenuta
  • Graduazioni di riferimento con incrementi di 0.5 ml
  • Area di marcatura smerigliata per etichettatura sul corpo della provetta
  • Possibilità di scegliere tra versioni sterili e non sterili
  • Disponibilità di versioni trasparenti o ambrate
  • Certificati esente da RNasi/DNasi
  • Apirogeno
  • Autoclavabile a 120 °C (15 minuti a 15 psi)
Prodotto spedito in buste di plastica richiudibili confezionate in scatole singole, per facilità di conservazione e prevenzione da contaminazioni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cap Style Tappo a pressione
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore Trasparente
Materiale Omopolimero
N. per confezione 250/Pk.
Sterilità Non sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Snap Cap
Forma del fondo Cylindrical
RCF max 14,000 x g
Product Type Microcentrifuge Tube