Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ in strip da 8
Codice prodotto. 12681646 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Colori assortiti
Green
Orange
Red
Trasparente
Violet
Yellow
Tipo di chiusura:
A cupola
Piatto
Sold Separately
Quantità:
100/Cs.
125/Pk., 1250/Cs.
Confezione da 125
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
pezzi 1250
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Tipo di chiusura Quantità Dimensione della confezione
12681646 Trasparente Sold Separately Confezione da 125 pezzi 125
12706839 Blue Sold Separately 125/Pk., 1250/Cs. pezzi 1250
10841291 Trasparente Sold Separately Confezione da 125 pezzi 1250
12667215 Trasparente A cupola Confezione da 125 pezzi 125
12547977 Colori assortiti Sold Separately Confezione da 125 pezzi 125
12657215 Trasparente Piatto Confezione da 125 pezzi 125
12587977 Green Sold Separately 125/Pk., 1250/Cs. pezzi 125
12597977 Orange Sold Separately 125/Pk., 1250/Cs. pezzi 125
12517987 Violet Sold Separately 125/Pk., 1250/Cs. pezzi 125
12527987 Yellow Sold Separately 125/Pk., 1250/Cs. pezzi 125
12507987 Red Sold Separately 125/Pk., 1250/Cs. pezzi 125
15479063 Clear Sold Separately 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12681646 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCR0208C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.54€
    135.28€ / pezzi 125
    Risparmia 23.26€
    14% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Disponibili in una vasta gamma di colori per facilitare l'identificazione dei campioni. Le provette per PCR Axygen™ 8 in strip da 0.2 ml sono realizzate in robusto polipropilene. Ciascuna provetta conica non sterile ha pareti sottili e di spessore omogeneo. Vendute con tappi piatti o a cupola, per prevenire la perdita di campione, o senza tappo.
Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to pr
  • PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Available in a variety of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Colore Trasparente
Volume (sistema metrico) 0.2 ml
Quantità Confezione da 125
Materiale chiusura Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Termociclatori per applicazioni di trasferimento termico
Forma Conico
Sterilità Non-sterile
Materiale Polipropilene
Forza max 4000 xG
Tipo di chiusura Sold Separately
Formato Striscia
Product Type Strip di 8 provette per PCR a parete sottile