Learn More
Axygen™ 96-Well Clear V-Bottom 600 μL Polypropylene Deep Well Plate, Sterile, Individually Wrapped
Codice prodotto. 12567837 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12567837 Clear pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12567837 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PDW500CSI
Spedizione stimata: 16-04-2027
Aggiungi al carrello
Polypropylene 96 deep well rectangular plates; specially designed for high throughput screening, sample collection, compound storage, compound libraries, and combinatorial chemistry applications.
  • Polypropylene 96 deep well rectangular plates; specially designed for high throughput screening, sample collection, compound storage, compound libraries, and combinatorial chemistry applications
  • Volume: 600 μL
  • Color: Clear
  • Well Shape: Round; SBS Footprint
  • Pre-sterilized; Individually Wrapped
  • Certified RNase, DNase, and Pyrogen Free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI, SLAS 1-2004
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 600 μL
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine
RCF max 4000 x g
N. per custodia 25
N. per confezione 5
Quantità 25/Cs.