Learn More
Axygen™ 96-Well Half-Skirt PCR Microplates
Half-skirt amplification plate with single notch
59.74€ - 364.00€
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase-free
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12759478
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
PCR-96M2-HS-R
Red
364.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12789478
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
PCR-96M2-HS-Y
Yellow
364.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11330215
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
PCR-96M2-HS-V
Violet Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11350215
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
PCR-96M2-HS-Y
Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11320215
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
PCR-96M2-HS-R
Red Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
PCR™ products specifically designed for use within PCR thermal transfer and real time PCR applications. A variety of colors are offered to help organize multi-step PCR processes.
  • 96-well PCR half-skirt amplification plate with a single notch
  • Working volume is 300μL
  • Available in a variety of colors
  • Sold 10 plates/unit; 5 units/Cs.
Specifica
Specifica
RNase, DNase-free
8 x 12
96
PCR thermal transfer, RT-PCR applications
Clear
Standard
Polypropylene
Non-sterile
50/Cs.