Learn More
Axygen™ Puntali per microvolumi Axygen™ da 10 μl
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera filtrante assemblati automaticamente. I puntali con filtro per microvolumi Axygen™ da 10 µl sono disponibili con tecnologia Maxymum Recovery™ per consentire il massimo recupero di costosi campioni con elevata precisione e accuratezza. Sono disponibili anche puntali per pipetta extra lunghi e sterilizzati.
Marca: Axygen™ TF-400-L-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.21500kg
Descrizione
Specifica
Da 0.5 a 10 μl | |
Sterile | |
Polipropilene | |
DNase, Rnase Free | |
Eppendorf™ Research™ da 0.5 a 10 μml | |
Rack | |
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
Filtered | |
Trasparente | |
Esenti da RNasi, DNasi Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti) |
|
Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate | |
Eppendorf™ Research™, Eppendorf™ | |
Maxymum Recovery; tipo Eppendorf, barriera aerosol, Universal |