Learn More
Axygen™ Automation Pipette Tips for Molecular Devices FLIPR Tetra Workstation
Pipette tips manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
5310.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 30 μL |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Formato | Rack |
Stile punta | Automation, Round |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15723997
|
Axygen™
FT-384-C-R |
Clear |
5310.00€
pezzi 19200 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15713997
|
Axygen™
FT-384-BK-R |
Black |
5310.00€
pezzi 19200 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
30 μL | |
Rack | |
Polypropylene |
Non-sterile | |
Automation, Round |