Learn More
Axygen™ Tappetino di tenuta Axygen™ AxyMats™ per micropiastre per PCR da 96 pozzetti
Codice prodotto. 12577897 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
12577897 Silicone pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12577897 Fornitore Axygen™ N. del fornitore AM96PCRRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    241.79€ / pezzi 50
    Risparmia 102.21€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Per la riduzione al minimo dell'evaporazione in un'ampia gamma di temperature in applicazioni di conservazione e PCR.
Minimize evaporation in wide range of temperatures in PCR and storage applications
Per laboratori ad alta produzione, Axygen offre opzioni di sigillatura per soddisfare la necessità di una maggiore automazione con un eccellente rapporto costo/efficacia. Ogni “sigillante dei pozzetti” una volta forato, si risigilla, assicurando una tenuta ermetica. Utilizzato per PCR, stoccaggio di composti, ELISA, applicazioni di coltura di tessuti.
  • Realizzato in silicone di qualità per ricerca
  • I tappetini autoclavabili possono essere riutilizzati dopo un lavaggio con candeggina e risciacquo con etanolo
  • Per l'uso con micropiastre PCR con 96 pozzetti rotondi: PCR-96-C, PCR-96-MB-C, PCR-96-LP-FLT-C, PCR-96-FLT-C, PCR-96-SG-C, PCR-96-AB-C, PCR-96-LP-AB-C, PCR-96M2-HS-C, PCR-96-FS-C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Incolore
Materiale Silicone
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
No. of Wells 96
N. per custodia 10/confezione
N. per confezione 10
Product Type Tappetino sigillante
Forma pozzetto Profilo rotondo
Plate Compatibility Micropiastra per PCR a 96 pozzetti