Learn More
Axygen™ AxyMats™ Sealing Mats for 384 Well Deep Well Plates
Minimize evaporation in wide range of temperatures in PCR and storage applications
322.00€
Specifica
Materiale | Silicone |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Autoclavable |
No. of Wells | 384 |
N. per custodia | 50/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12527897
|
Axygen™
AM-384-DW-SQ |
Square |
322.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12683696
|
Axygen™
AM-384-PCR-RD |
Round |
322.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Specifica
Silicone | |
Autoclavable | |
50/Cs. | |
Sealing Mat |
Non-sterile | |
384 | |
10/Pk. |