Learn More
Axygen™ Axypet-16 Pipette Tips
For 1536-well pipetting
967.25€ - 5720.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 0.5 to 30 μL |
---|---|
Colore | Clear |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
Da utilizzare con (applicazione) | For 1536-well pipetting |
Formato | Rack |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12792936
|
Axygen™
T-1536-L-R |
Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11344245
|
Axygen™
T-1536-L-R-S |
Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12702946
|
Axygen™
T-1536-L-R-S |
Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
- Sterile
Specifica
0.5 to 30 μL | |
DNase, RNase Free | |
Rack | |
1536-Well Pipetting |
Clear | |
For 1536-well pipetting | |
Low Retention | |
Polypropylene |