Learn More
Axygen™ Punte robotiche FX/NX Axygen™ Biomek™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12702856 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
20 μL
30 μL
45 μL
50 μl
250 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Automation, Fine Point
Automation, Round
Automation, Wide Orifice
Massimo ripristino, Round
Formato:
Rack, 1536-well
Rack, 384-well
Rack, 96
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
pezzi 3840
pezzi 4800
pezzi 960
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Stile punta Formato Dimensione della confezione
12702856 20 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
11316294 10 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12732846 10 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
11326294 10 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
11980948 20 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12792846 20 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12519177 20 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12772846 20 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12599167 20 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12509177 20 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12782846 20 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
11346294 30 μL Sterile Automation, Fine Point Rack, 1536-well pezzi 3840
15591383 30 μL Non sterile Automation, Fine Point Rack, 384-well pezzi 19200
12722866 30 μL Sterile Automation, Round Rack, 384-well pezzi 19200
12585727 30 μL Sterile Automation, Round Rack, 384-well pezzi 3840
12712866 30 μL Non sterile Automation, Round Rack, 384-well pezzi 19200
12575727 30 μL Non sterile Automation, Round Rack, 384-well pezzi 3840
15501393 30 μL Sterile Automation, Fine Point Rack, 384-well pezzi 19200
12792856 30 μL Non sterile Automation, Round Rack, 384-well pezzi 19200
11356294 30 μL Non sterile Automation, Round Rack, 384-well pezzi 3840
12545727 45 μL Sterile Automation, Fine Point Rack, 384-well pezzi 3840
12535727 45 μL Non sterile Automation, Fine Point Rack, 384-well pezzi 3840
12772856 45 μL Non sterile Automation, Fine Point Rack, 384-well pezzi 19200
12772866 50 μl Non sterile Massimo ripristino, Round Rack, 96 pezzi 4800
12579177 50 μl Non sterile Massimo ripristino, Round Rack, 96 pezzi 960
12782866 50 μl Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12589177 50 μl Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12792866 50 μl Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12599177 50 μl Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12509187 50 μl Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12702876 50 μl Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12712856 250 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12529177 250 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12722856 250 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12539177 250 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
11990948 250 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12732856 250 μL Non sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12742856 250 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 4800
12549177 250 μL Sterile Automation, Round Rack, 96 pezzi 960
12752856 250 μL Non sterile Automation, Wide Orifice Rack, 96 pezzi 4800
12559177 250 μL Non sterile Automation, Wide Orifice Rack, 96 pezzi 960
12569177 250 μL Sterile Automation, Wide Orifice Rack, 96 pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Codice prodotto. 12702856 Fornitore Axygen™ N. del fornitore FX20RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    333.45€ / pezzi 4800
    Risparmia 75.55€
    18% Sconto
In stock
Axygen robotic tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
The Axygen brand range of products includes a comprehensive line of tips for Beckman Coulter automated liquid handling systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. The pipette tips are also available with MAXYMum Recovery, a unique low-retention technology that improves tip performance and maximizes the use of your precious samples.
  • Available in racked, racked sterile and with aerosol barrier (filtered)
  • Compatible with Beckman Biomek FX and Beckman Multimek instruments with an AP96 head
  • Also compatible with Span-8 pod when Liquid Level Sensing function is turned off
  • Unsurpassed straightness to ensure tip enters the well smoothly, every time
  • 384/1536-well compatible to meet your most demanding applications
  • Wide bore tips are ideal for pipetting viscous materials, genomic DNA or delicate cell cultures
  • Fine Point improves accuracy and precision at lower sample volumes
  • Maxymum recovery™ tips reduce sample loss, improves reproducibility and accuracy, minimizes usage of precious samples and reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 20 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ANSI
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase and Pyrogen free
Da utilizzare con (applicazione) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Formato Rack, 96
Stile punta Automation, Round
Imballaggio 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Product Line Beckman Biomek
Materiale Polipropilene