Learn More
- Home
- Products
- Pipette Products
- Pipette Tips
- Robotic Pipette Tips
- Axygen™ Punte robotiche FX/NX Axygen™ Biomek™
-
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Axygen™ Punte robotiche FX/NX Axygen™ Biomek™
Codice prodotto. 12742856
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Stile punta | Formato | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12742856 | 250 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 11316294 | 10 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12732846 | 10 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 11326294 | 10 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12792846 | 20 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 11980948 | 20 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12702856 | 20 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12519177 | 20 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12772846 | 20 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12599167 | 20 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12509177 | 20 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12782846 | 20 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 11346294 | 30 μL | Sterile | Automation, Fine Point | Rack, 1536-well | pezzi 3840 |
| 15591383 | 30 μL | Non sterile | Automation, Fine Point | Rack, 384-well | pezzi 19200 |
| 12722866 | 30 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 384-well | pezzi 19200 |
| 12585727 | 30 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 384-well | pezzi 3840 |
| 12712866 | 30 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 384-well | pezzi 19200 |
| 12575727 | 30 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 384-well | pezzi 3840 |
| 15501393 | 30 μL | Sterile | Automation, Fine Point | Rack, 384-well | pezzi 19200 |
| 12792856 | 30 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 384-well | pezzi 19200 |
| 11356294 | 30 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 384-well | pezzi 3840 |
| 12545727 | 45 μL | Sterile | Automation, Fine Point | Rack, 384-well | pezzi 3840 |
| 12772856 | 45 μL | Non sterile | Automation, Fine Point | Rack, 384-well | pezzi 19200 |
| 12535727 | 45 μL | Non sterile | Automation, Fine Point | Rack, 384-well | pezzi 3840 |
| 12579177 | 50 μl | Non sterile | Massimo ripristino, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12772866 | 50 μl | Non sterile | Massimo ripristino, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12589177 | 50 μl | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12782866 | 50 μl | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12792866 | 50 μl | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12599177 | 50 μl | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12509187 | 50 μl | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12702876 | 50 μl | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12712856 | 250 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12529177 | 250 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12539177 | 250 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12722856 | 250 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 11990948 | 250 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12732856 | 250 μL | Non sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12549177 | 250 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12752856 | 250 μL | Non sterile | Automation, Wide Orifice | Rack, 96 | pezzi 4800 |
| 12559177 | 250 μL | Non sterile | Automation, Wide Orifice | Rack, 96 | pezzi 960 |
| 12569177 | 250 μL | Sterile | Automation, Wide Orifice | Rack, 96 | pezzi 960 |
-
409.00€
333.45€ / pezzi 4800
Risparmia 75.55€
18% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
The Axygen brand range of products includes a comprehensive line of tips for Beckman Coulter automated liquid handling systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. The pipette tips are also available with MAXYMum Recovery, a unique low-retention technology that improves tip performance and maximizes the use of your precious samples.
- Available in racked, racked sterile and with aerosol barrier (filtered)
- Compatible with Beckman Biomek FX and Beckman Multimek instruments with an AP96 head
- Also compatible with Span-8 pod when Liquid Level Sensing function is turned off
- Unsurpassed straightness to ensure tip enters the well smoothly, every time
- 384/1536-well compatible to meet your most demanding applications
- Wide bore tips are ideal for pipetting viscous materials, genomic DNA or delicate cell cultures
- Fine Point improves accuracy and precision at lower sample volumes
- Maxymum recovery™ tips reduce sample loss, improves reproducibility and accuracy, minimizes usage of precious samples and reagents
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ANSI |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase and Pyrogen free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Formato | Rack, 96 |
| Stile punta | Automation, Round |
| Imballaggio | 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Product Line | Beckman Biomek |
| Materiale | Polipropilene |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |