Descrizione
- Rated to 12,000 RCF
- Printed graduations and writing area for sample identification
- Screw caps can be closed with one hand.
- Sterile options are also available.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
Specifica
Specifica
| Cap Style | Screw Cap |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For sample identification |
| Include | Screw cap |
| N. per confezione | 50/Pk. |
| Imballaggio | Bag |
| Vedi altri risultati |