Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti monouso con fondo a V Axygen™
Codice prodotto. 10241570 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
100/Cs.
100/contenitore
200/Cs.
Confezionate singolarmente, 100/confezione
Divided; 200/Cs.
Divided; Individually Wrapped; 100/Cs.
Individually Wrapped; 100/Cs.
Suddivise, 100/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
10241570 25 ml Non-sterile 100/contenitore pezzi 100
12537967 25 ml Non-sterile Suddivise, 100/confezione pezzi 100
12537997 25 ml Sterile Divided; 200/Cs. pezzi 200
12547967 25 ml Sterile Divided; Individually Wrapped; 100/Cs. pezzi 100
12547997 100 mL Sterile 200/Cs. pezzi 200
12567967 100 mL Sterile Individually Wrapped; 100/Cs. pezzi 100
12557967 100 mL Non-sterile 100/Cs. pezzi 100
12557997 25 ml Sterile 200/Cs. pezzi 200
12587967 25 ml Sterile Confezionate singolarmente, 100/confezione pezzi 100
12597967 50 mL Non-sterile 100/Cs. pezzi 100
12567997 50 mL Sterile 200/Cs. pezzi 200
12507977 50 mL Sterile Individually Wrapped; 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10241570 Fornitore Axygen™ N. del fornitore RESV25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.06€
    93.52€ / pezzi 100
    Risparmia 9.54€
    9% Sconto
In stock
Designed to accommodate all multichannel pipettor
Axygen disposable reservoirs are designed to accommodate all multichannel pipettors. Four corners and a sharp V-bottom shape ensure maximum sample retrieval. All reservoirs are white.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI, esenti da RNasi/DNasi, apirogene
Colore Bianco
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Polistirene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 100/Pk.
Imballaggio 100/contenitore
Monouso Sì