Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti monouso con fondo a V Axygen™
Sfoglia Tutto Axygen Scientific ProdottiDescription
Designed to accommodate all multichannel pipettor
Axygen disposable reservoirs are designed to accommodate all multichannel pipettors. Four corners and a sharp V-bottom shape ensure maximum sample retrieval. All reservoirs are white.
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ANSI, RNase/DNase-free, non-pyrogenic |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| Imballaggio | 200/Cs. |
| Monouso | Single-use |