Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti monouso con fondo a V Axygen™
Sfoglia Tutto Axygen Scientific ProdottiDescription
Designed to accommodate all multichannel pipettor
Axygen disposable reservoirs are designed to accommodate all multichannel pipettors. Four corners and a sharp V-bottom shape ensure maximum sample retrieval. All reservoirs are white.
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ANSI, esenti da RNasi/DNasi, apirogene |
| Colore | Bianco |
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| Imballaggio | Suddivise, 100/confezione |
| Monouso | Sì |