Learn More
Axygen™ Gel Documentation System Accessory, Orange Glass
Codice prodotto. 16603014 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gel Documentation System (GD-1000)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
16603014 Gel Documentation System (GD-1000) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16603014 Fornitore Axygen™ N. del fornitore GDOG
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Gel Documentation System (GD-1000)
Ideal for reducing background when cutting out bands with blue light
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gel Documentation System (GD-1000)
Product Type Orange Glass