Learn More
Axygen™ Maxygene II Thermal Cycler
Codice prodotto. 15378301 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo termico:
4°C to 99°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo termico Dimensione della confezione
15378301 4°C to 99°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15378301 Fornitore Axygen™ N. del fornitore THERM1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-04-2027
Axygen™ Maxygene II Thermal Cycler brings increased speed and advanced features, providing premium performance.
  • Unique flexible programming
  • Rapid run times
  • Improved workflow over traditional gradient cyclers
  • Ramping rates up to 5°C/sec.
  • Simple user interface
  • Adjustable heated lid accommodates strips, tubes, and microplates
  • Pre-programmed standard protocols
  • 3-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tensione 120 to 240 V
Product Type 96 Well Block Thermal Cycler
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Profondità (sistema metrico) 430 mm
Intervallo termico 4°C to 99°C
Frequenza 50 to 60 Hz