Learn More
Axygen™ Pellicole e nastri sigillanti per micropiastre
Codice prodotto. 11326254 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Aluminum
Litto o etilene o vinile
Poliestere
Polyolefin
Rayon
Product Type:
CyclerSeal Sealing Film Roll
Pellicola sigillante
Pellicola sigillante AxySeal
Pellicola sigillante CyclerSeal
Pellicola sigillante UltraClear
Pellicola sigillante traspirante
Pellicola termosigillante
Rotolo di pellicola sigillante
Rotolo di pellicola sigillante CyclerSeal
Sealing Film Roll
Dimensioni (L x P):
115 x 500 m
127.2 x 79.5 mm
5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm)
5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm)
5.74 x 3.11 pollici (146 x 79.2 mm)
6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm)
78 x 610 m
Not Available
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Product Type Dimensioni (L x P) Sterilità Dimensione della confezione
11326254 Rayon Pellicola sigillante traspirante 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) Non-sterile pezzi 100
12742796 Rayon Pellicola sigillante traspirante 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) Sterile pezzi 500
11336254 Rayon Pellicola sigillante traspirante 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) Sterile pezzi 50
12623616 Alluminio Rotolo di pellicola sigillante 115 x 500 m Non-sterile Pezzo
12633726 Aluminum Sealing Film Roll 78 x 610 m Non-sterile Pezzo
12613616 Poliestere Rotolo di pellicola sigillante CyclerSeal 115 x 500 m Non-sterile Pezzo
12645926 Poliestere CyclerSeal Sealing Film Roll 78 x 610 m Non-sterile Pezzo
12557947 Litto o etilene o vinile Pellicola termosigillante 127.2 x 79.5 mm Non-sterile pezzi 100
12577947 Alluminio Pellicola sigillante 5.74 x 3.11 pollici (146 x 79.2 mm) Non-sterile pezzi 100
12782796 Poliestere Pellicola sigillante AxySeal 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) Sterile pezzi 500
11380215 Poliestere Pellicola sigillante AxySeal 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) Sterile pezzi 100
12772796 Poliestere Pellicola sigillante AxySeal 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) Non sterile pezzi 500
11336074 Poliestere Pellicola sigillante AxySeal 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) Non sterile pezzi 100
13131824 Poliestere Pellicola sigillante CyclerSeal 5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm) Non-sterile pezzi 500
12014538 Poliestere Pellicola sigillante CyclerSeal 5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm) Non-sterile pezzi 100
11304325 Polyolefin Pellicola sigillante UltraClear Not Available Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 11326254 Fornitore Axygen™ N. del fornitore BF400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    100.69€ / pezzi 100
    Risparmia 1.31€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Grande risparmio e facilità di smaltimento
Per applicazioni che vanno dalla PCR e PCR in tempo reale a ELISA e colture cellulari, le pellicole Axygen rappresentano un modo semplice ed economico per sigillare le piastre e migliorare l'automazione. Per sigillare micropiastre multipozzetto. La pellicola sigillante resiste a temperature comprese tra -40 °C e +104 °C.
Traspirante
  • Consente uno scambio gassoso efficace per colture cellulari e batteriche, prevenendo al contempo la contaminazione
  • Per sigillare piastre per colture in polipropilene e polistirene, piastre a 96 e 384 pozzetti, comprese altre piastre per saggi
Alluminio
  • Tenuta eccezionale per piastre multipozzetto con diverse temperature e reagenti
  • Sigillatura con tappetini di compressione, pellicole e nastri durante il termociclaggio
  • Ideale per campioni fotosensibili, l'applicazione uniforme dell'adesivo garantisce una tenuta ottimale dei pozzetti
  • Perforabile, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • L'eccezionale tenuta sull'intera piastra protegge i campioni durante il trasporto o la conservazione
  • Se utilizzata con il tappetino di compressione Axygen, questa pellicola in poliestere evita la contaminazione tra pozzetti e il cross-over nelle applicazioni PCR
AxySeal
  • A base di poliestere con applicazione uniforme di adesivo acrilico per eliminare l'effetto bordo in saggi ELISA
  • Per sigillatura di piastre con colture di tessuti, conservazione e incubazione a breve termine, trasporto e contenimento di soluzioni a rischio biologico
  • Disponibili in confezione sterile e non sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Rayon
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 6.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 153 mm
N. per custodia 1000/Cs.
N. per confezione 100
Dimensioni (L x P) 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm)
Larghezza (sistema imperiale) 3.24 in.
Larghezza (sistema metrico) 82.3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni che variano dalla PCR e PCR in tempo reale a ELISA e colture cellulari, consente uno scambio gassoso efficiente per la coltivazione di cellule e batteri impedendo la contaminazione
Product Type Pellicola sigillante traspirante
Spessore 50μ m
Temperature Range (Metric) Da -20° a 80 °C
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.