Learn More
Axygen™ Pellicole e nastri sigillanti per micropiastre
Codice prodotto. 12577947 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Aluminum
Litto o etilene o vinile
Poliestere
Polyolefin
Rayon
Product Type:
CyclerSeal Sealing Film Roll
Pellicola sigillante
Pellicola sigillante AxySeal
Pellicola sigillante CyclerSeal
Pellicola sigillante UltraClear
Pellicola sigillante traspirante
Pellicola termosigillante
Rotolo di pellicola sigillante
Rotolo di pellicola sigillante CyclerSeal
Sealing Film Roll
Dimensioni (L x P):
115 x 500 m
127.2 x 79.5 mm
5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm)
5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm)
5.74 x 3.11 pollici (146 x 79.2 mm)
6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm)
78 x 610 m
Not Available
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Product Type Dimensioni (L x P) Sterilità Dimensione della confezione
12577947 Alluminio Pellicola sigillante 5.74 x 3.11 pollici (146 x 79.2 mm) Non-sterile pezzi 100
11326254 Rayon Pellicola sigillante traspirante 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) Non-sterile pezzi 100
12742796 Rayon Pellicola sigillante traspirante 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) Sterile pezzi 500
11336254 Rayon Pellicola sigillante traspirante 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) Sterile pezzi 50
12623616 Alluminio Rotolo di pellicola sigillante 115 x 500 m Non-sterile Pezzo
12633726 Aluminum Sealing Film Roll 78 x 610 m Non-sterile Pezzo
12613616 Poliestere Rotolo di pellicola sigillante CyclerSeal 115 x 500 m Non-sterile Pezzo
12645926 Poliestere CyclerSeal Sealing Film Roll 78 x 610 m Non-sterile Pezzo
12557947 Litto o etilene o vinile Pellicola termosigillante 127.2 x 79.5 mm Non-sterile pezzi 100
12782796 Poliestere Pellicola sigillante AxySeal 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) Sterile pezzi 500
11380215 Poliestere Pellicola sigillante AxySeal 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) Sterile pezzi 100
12772796 Poliestere Pellicola sigillante AxySeal 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) Non sterile pezzi 500
11336074 Poliestere Pellicola sigillante AxySeal 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) Non sterile pezzi 100
13131824 Poliestere Pellicola sigillante CyclerSeal 5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm) Non-sterile pezzi 500
12014538 Poliestere Pellicola sigillante CyclerSeal 5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm) Non-sterile pezzi 100
11304325 Polyolefin Pellicola sigillante UltraClear Not Available Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 12577947 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCRAS200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    137.01€ / pezzi 100
    Risparmia 2.99€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Grande risparmio e facilità di smaltimento
For applications ranging from PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture, Axygen films are an easy and cost-effective way to seal plates and enhance automation. Used to seal multi-well microplates. 
Aluminum
  • Provides exceptional seal on multi-well plates with varied temperatures and reagents
  • With compression mats, films and tapes seal during thermocycling
  • Ideal for light-sensitive samples and its uniformly applied adhesive provides optimum well sealing
  • Pierceable, PCR-AS-200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Alluminio
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 5,74in.
Lunghezza (sistema metrico) 146 mm
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 100
Dimensioni (L x P) 5.74 x 3.11 pollici (146 x 79.2 mm)
Larghezza (sistema imperiale) 3.11 in.
Larghezza (sistema metrico) 79.2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni che variano dalla PCR e PCR in tempo reale a ELISA e colture cellulari, ideali per campioni sensibili alla luce
Product Type Pellicola sigillante
Spessore 35μ m
Temperature Range (Metric) Da -80° a 104 °C