Learn More
Axygen™ Multi Well High Profile Reagent Reservoirs
Codice prodotto. 11300265 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
80 mL
84 mL
264 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
4
8
12
Imballaggio:
25/Cs.
Individually Wrapped; 25/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Canali Imballaggio Dimensione della confezione
11300265 264 mL Sterile 12 Individually Wrapped; 25/Cs. pezzi 25
12537867 50 mL Non-sterile 4 25/Cs. pezzi 25
11311974 84 mL Non-sterile 12 25/Cs. pezzi 25
11330265 80 mL Non-sterile 8 25/Cs. pezzi 25
11340265 80 mL Sterile 8 Individually Wrapped; 25/Cs. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11300265 Fornitore Axygen™ N. del fornitore RESMW12HPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00€
    284.05€ / pezzi 25
    Risparmia 119.95€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 264 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Imballaggio Individually Wrapped; 25/Cs.
Volume (sistema metrico) pozzetto 22 mL
Canali 12