Learn More
Axygen™ Multi Well High Profile Reagent Reservoirs
Codice prodotto. 11311974 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
80 mL
84 mL
264 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
4
8
12
Imballaggio:
25/Cs.
Individually Wrapped; 25/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Canali Imballaggio Dimensione della confezione
11311974 84 mL Non-sterile 12 25/Cs. pezzi 25
11300265 264 mL Sterile 12 Individually Wrapped; 25/Cs. pezzi 25
12537867 50 mL Non-sterile 4 25/Cs. pezzi 25
11330265 80 mL Non-sterile 8 25/Cs. pezzi 25
11340265 80 mL Sterile 8 Individually Wrapped; 25/Cs. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11311974 Fornitore Axygen™ N. del fornitore RESMW12HP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    254.51€ / pezzi 25
    Risparmia 107.49€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 84 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Imballaggio 25/Cs.
Volume (sistema metrico) pozzetto 22 mL
Canali 12