Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ a basso profilo multipozzetto
Codice prodotto. 11360265 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 mL
84 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
8
12
Imballaggio:
25/Cs.
25/contenitore
Individually Wrapped; 25/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Canali Imballaggio Dimensione della confezione
11360265 32 mL Sterile 8 Individually Wrapped; 25/Cs. pezzi 25
11310265 84 ml Non-sterile 12 25/contenitore pezzi 25
11320265 84 ml Sterile 12 Individually Wrapped; 25/Cs. pezzi 25
11350265 32 mL Non-sterile 8 25/Cs. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11360265 Fornitore Axygen™ N. del fornitore RESMW8LPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    257.81€ / pezzi 25
    Risparmia 109.19€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 09-04-2027
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 32 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Imballaggio Individually Wrapped; 25/Cs.
Volume (sistema metrico) pozzetto 4 mL
Canali 8