Learn More
Axygen™ Oasis™ Robotic Tips
Codice prodotto. 12772886 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
200 μL
Colore rack:
Blue
Gray
Filtrato:
Non-filtered
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore rack Filtrato Dimensione della confezione
12772886 100 μL Gray Non-filtered pezzi 4800
12599207 200 μL Blue Non-filtered pezzi 960
12579207 100 μL Gray Non-filtered pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12772886 Fornitore Axygen™ N. del fornitore OT100R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    550.69€ / pezzi 4800
    Risparmia 129.31€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 09-04-2027
For use with Oasis automated liquid handling systems
  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 50 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
  • Compatible heads: 8- or 96-channel standard volume
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Colore rack Gray
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase Free
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Imballaggio SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dynamic Devices Oasis
Product Line Oasis
Materiale Polyethylene