Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo a cupola da 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11311924 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Product Type:
Provette per PCR con tappi a cupola, Maxymum Recovery
Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type unitSize
11311924 Assorted Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11351914 Blue Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
10820721 Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile pezzi 10000
11341914 Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile pezzi 1000
11370145 Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, Maxymum Recovery pezzi 1000
11361914 Green Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11371914 Orange Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11381914 Red Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
12565617 Spectrum Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11391914 Violet Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11301924 Yellow Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11311924 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCR02DA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thin and consistent wall thickness for precise thermal transfer
Axygen™ 0.2 mL thin-wall 12 strip PCR tubes, available in an assortment of colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Caps sold separately
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
    Colore Assorted
    Volume (sistema metrico) 0.2 mL
    Quantità 1000/Pk., 10Pk./Cs.
    Materiale chiusura Polypropylene
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
    Forma Conical
    Sterilità Non-sterile
    Materiale Polypropylene
    Tipo di chiusura Domed Cap
    Formato Tube
    Product Type Thin Wall, Domed Cap PCR Tube