Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo a cupola da 0.2 ml
Codice prodotto. 11341914 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Product Type:
Provette per PCR con tappi a cupola, Maxymum Recovery
Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile
Thin Wall, Domed Cap PCR Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type Dimensione della confezione
11341914 Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile pezzi 1000
11311924 Assorted Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11351914 Blue Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
10820721 Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile pezzi 10000
11370145 Trasparente Provette per PCR con tappi a cupola, Maxymum Recovery pezzi 1000
11361914 Green Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11371914 Orange Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11381914 Red Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
12565617 Spectrum Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11391914 Violet Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
11301924 Yellow Thin Wall, Domed Cap PCR Tube pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11341914 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCR02DC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    68.54€ / pezzi 1000
    Risparmia 3.46€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 08-03-2027
Thin and consistent wall thickness for precise thermal transfer
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • PCR tubes with 0.2mL volume
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Colore Trasparente
Volume (sistema metrico) 0.2 ml
Quantità 1000/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
Materiale chiusura Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Blocchi standard a 96 pozzetti per strumenti per PCR in tempo reale e applicazioni di trasferimento termico
Forma Conico
Sterilità Non-sterile
Materiale Polipropilene
Tipo di chiusura A cupola
Formato Provetta
Product Type Provette per PCR con tappi a cupola, a parete sottile