Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml
Codice prodotto. 11356054 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Product Type:
Provetta per PCR a parete sottile
Thin Wall PCR Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type Dimensione della confezione
11356054 Assorted Thin Wall PCR Tube pezzi 1000
11396044 Blue Thin Wall PCR Tube pezzi 1000
12746849 Trasparente Provetta per PCR a parete sottile pezzi 10000
11376044 Trasparente Provetta per PCR a parete sottile pezzi 1000
11306054 Green Thin Wall PCR Tube pezzi 1000
11316054 Orange Thin Wall PCR Tube pezzi 1000
11326054 Red Thin Wall PCR Tube pezzi 1000
11336054 Violet Thin Wall PCR Tube pezzi 1000
11346054 Yellow Thin Wall PCR Tube pezzi 1000
12545627 Spectrum Thin Wall PCR Tube pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11356054 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCR02A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.70€
    43.02€ / pezzi 1000
    Risparmia 30.68€
    41% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per blocchi da 96 pozzetti standard. Le provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml sono realizzate in polipropilene non sterile. La parete delle provette coniche è sottile e di spessore omogeneo. I tappi a tenuta assicurano i campioni e ne impediscono l'evaporazione. Disponibilità di colori assortiti.
Designed to fit standard 96-well blocks. Axygen™ PCR Tubes with Flat Cap, 0.2m are constructed of non-sterile polypropylene. Each conical tube features thin and consistent wall thickness. Tight-fitting cap secures contents and prevents evaporation. Available in an assortment of colors.
  • Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of real-time PCR instruments
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Even insertion cap seals full length for a tight fit that prevents sample evaporation
  • Maxymum Recovery™ option provides ultra-low retention and high yield
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Available in a wide variety of colors to support color-coding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore Assorted
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Materiale chiusura Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Flat Cap
Formato Tube
Product Type Thin Wall PCR Tube