Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.5 ml
Codice prodotto. 11331974 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Trasparente
Violet
Yellow
Product Type:
Maxymum Recovery PCR Tube
Provetta per PCR a parete sottile
Thin Wall PCR Tube
Quantità:
1000/Pk.
1000/Pk., 10Pk./Cs.
1000/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Product Type Quantità Dimensione della confezione
11331974 Trasparente Provetta per PCR a parete sottile 1000/pacchetto, 10 pacchetti/confezione pezzi 1000
11371974 Red Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. pezzi 1000
12736869 Blue Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. pezzi 10000
11341974 Blue Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. pezzi 1000
11301984 Assorted Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. pezzi 1000
11351974 Green Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. pezzi 1000
11390145 Clear Maxymum Recovery PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. pezzi 1000
11361974 Orange Thin Wall PCR Tube 1000/Pk. pezzi 1000
11381974 Violet Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. pezzi 1000
11391974 Yellow Thin Wall PCR Tube 1000/Pk., 10Pk./Cs. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11331974 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCR05C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.90€
    58.26€ / pezzi 1000
    Risparmia 25.64€
    30% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Lo spessore costante e sottile delle pareti permette un trasferimento termico preciso.
Provette compatibili con la PCR quantitativa per un'ampia gamma di strumenti per PCR in tempo reale.
  • Provette con tappi sigillati a lunghezza intera; il tappo ad inserimento garantisce aderenza, impedendo l'evaporazione del campione
  • Disponibili in una grande varietà di colori
  • Certificati esente da RNasi/DNasi
  • Apirogeni
  • Non sterili
  • In polipropilene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Colore Trasparente
Volume (sistema metrico) 0.5 ml
Quantità 1000/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
Materiale chiusura Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Blocchi standard a 96 pozzetti per strumenti per PCR in tempo reale e applicazioni di trasferimento termico
Forma Conico
Sterilità Non-sterile
Materiale Polipropilene
Tipo di chiusura piatto
Formato Provetta
Product Type Provetta per PCR a parete sottile